Zinn(II)trifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tin trifluoromethanesulphonate, Tin triflate, Tin(II) trifluoromethanesulphonate
312530010 312530050
ACRO312530010EA 44 EUR
ACRO312530010 ACRO312530050
Zinn(II)trifluormethansulfonat 98%
Zinn(II)trifluormethansulfonat
Formel: C₂F₆O₆S₂Sn
Molecular Weight: 416,85 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191251
CAS-Nummer: 62086-04-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Sn)