Chlor(diisopropyl)phosphin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Di-i-propylchlorophosphine
321550050 321550250
ACRO321550050EA 67.8 EUR
ACRO321550050 ACRO321550250
Chlor(diisopropyl)phosphin 96%
Chlor(diisopropyl)phosphin
Formel: C₆H₁₄ClP
Molecular Weight: 152,6 g/mol
Siedepunkt: 69 °C (33 mmHg)
Dichte: 0,95 g/cm³
Flammpunkt: 3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015027
CAS-Nummer: 40244-90-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 %