TAPSO (2-Hydroxy-3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure) für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: TAPSO, 2-Hydroxy-3-{[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)-ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, 3-[N-Tris(hydroxymethyl)methylamino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
327810250 327811000 327815000
ACRO327810250EA 31.6 EUR
ACRO327810250 ACRO327811000 ACRO327815000
TAPSO (2-Hydroxy-3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure) für die Biochemie
TAPSO (2-Hydroxy-3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Formel: C₇H₁₇NO₇S
Molecular Weight: 259.28 g/mol
Schmelzpunkt: 220…221 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038352
CAS-Nummer: 68399-81-5
EINECS: 269-993-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4.3 to 5.3 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99 %