1-Acetylpiperazin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

346830050 346830250
ACRO346830050EA 38.9 EUR
ACRO346830050 ACRO346830250
1-Acetylpiperazin 98%
1-Acetylpiperazin
Formel: C₆H₁₂N₂O
Molecular Weight: 128.17 g/mol
Schmelzpunkt: 31…34 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00058676
CAS-Nummer: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR