Scandium(III)trifluormethansulfonat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Scandium(III) trifluoromethanesulphonate, Scandium triflate
363890010 363890050
ACRO363890010EA 93.7 EUR
ACRO363890010 ACRO363890050
Scandium(III)trifluormethansulfonat 95%
Scandium(III)trifluormethansulfonat
Formel: C₃F₉O₉S₃Sc
Molecular Weight: 492.17 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192433
CAS-Nummer: 144026-79-9
UN: 3261
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥94 %