1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)piperazin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
367120010
367120050
ACRO367120010EA
46.3
EUR
ACRO367120010
ACRO367120050
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)piperazin 98%
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)piperazin
Formel:
C₁₁H₁₃F₃N₂ Molecular Weight: 230.23 g/mol Schmelzpunkt: 89…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040765 CAS-Nummer: 30459-17-7 EINECS: 250-210-3 UN: 3259 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to light yellow Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 85 to 90 °C |
GC | ≥97.5 % |