3-Formyl-6-methoxypyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methoxypyridine-3-carbaldehyde, 6-Methoxynicotinaldehyde, 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-Methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
380570010 380570050
ACRO380570010EA 35.3 EUR
ACRO380570010 ACRO380570050
3-Formyl-6-methoxypyridin 97%
3-Formyl-6-methoxypyridin
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Schmelzpunkt: 46…54 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02683446
CAS-Nummer: 65873-72-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 54 °C
GC ≥96.0 %