Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), Lithium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, Lithium Bis(Trifluoromethanesulphonyl)Imide, Bis(trifluoromethane)sulphonimide lithium salt
381030100 381030500
ACRO381030100EA 46.6 EUR
ACRO381030100 ACRO381030500
Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid 99%
Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Formel: C₂F₆LiNO₄S₂
Molecular Weight: 287,09 g/mol
Schmelzpunkt: 234…238 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210017
CAS-Nummer: 90076-65-6
EINECS: 415-300-0
UN: 2923
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥98.5 %