Diethylaluminiumchlorid 0.9 M in Toluol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
DEAC
381151000
381158000
381151000.EA
63.3
EUR
381151000.
381158000.
Diethylaluminiumchlorid 0.9 M in Toluol, AcroSeal®
Diethylaluminiumchlorid
Formel:
C₄H₁₀AlCl Molecular Weight: 120,56 g/mol Flammpunkt: 4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000459 CAS-Nummer: 96-10-6 EINECS: 202-477-2 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Strength | 11.5 to 12.5 % (on Al basis) |