Aluminiumtrifluormethansulfonat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Aluminum trifluoromethanesulphonate, Aluminum triflate, Aluminum tris(trifluoromethanesulphonate)
383260100 383260500
ACRO383260100EA 108 EUR
ACRO383260100 ACRO383260500
Aluminiumtrifluormethansulfonat 99%
Aluminiumtrifluormethansulfonat
Formel: C₃AlF₉O₉S₃
Molecular Weight: 474,19 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143596
CAS-Nummer: 74974-61-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %