Bismut(III)trifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bismuth triflate, Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
387590050
387590250
ACRO387590050EA
81.2
EUR
ACRO387590050
ACRO387590250
Bismut(III)trifluormethansulfonat 98%
Bismut(III)trifluormethansulfonat
Formel:
C₃BiF₉O₉S₃ Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093669 CAS-Nummer: 88189-03-1 UN: 3261 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | 31.0 to 33.0 % Bi |