1-Formylpiperazin 90%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Piperazinecarboxaldehyde, 1-Piperazinecarbaldehyde

388490250 388491000
ACRO388490250EA 59.2 EUR
ACRO388490250 ACRO388491000
1-Formylpiperazin 90%
1-Formylpiperazin
Formel: C₅H₁₀N₂O
Molecular Weight: 114.15 g/mol
Siedepunkt: 105…107 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.1 g/cm³
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005963
CAS-Nummer: 7755-92-2
EINECS: 231-813-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR