1-(2-Aminoethyl)piperazin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
400761000 400765000 400760025
ACRO400761000EA 22.8 EUR
ACRO400761000 ACRO400765000 ACRO400760025
1-(2-Aminoethyl)piperazin 99%
1-(2-Aminoethyl)piperazin
Formel: C₆H₁₅N₃
Molecular Weight: 129,21 g/mol
Schmelzpunkt: –19 °C
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005971
CAS-Nummer: 140-31-8
EINECS: 205-411-0
UN: 2815
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %