Bis(2-ethylhexyl)adipat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Di-(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Dioctyl Adipate, Diisooctyl adipate, Bis(2-ethylhexyl) adipate
402460010 402462500 402460025
ACRO402460010EA 37.4 EUR
ACRO402460010 ACRO402462500 ACRO402460025
Bis(2-ethylhexyl)adipat 99%
Bis(2-ethylhexyl)adipat
Formel: C₂₂H₄₂O₄
Molecular Weight: 370.57 g/mol
Siedepunkt: 210…218 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 0.924 g/cm³
Flammpunkt: 196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009496
CAS-Nummer: 103-23-1
EINECS: 203-090-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤30 APHA