Kupfer(II)trifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Copper(II) trifluoromethanesulphonate, Copper triflate
405420050 405420250
ACRO405420050EA 85.8 EUR
ACRO405420050 ACRO405420250
Kupfer(II)trifluormethansulfonat 98%
Kupfer(II)trifluormethansulfonat
Formel: C₂CuF₆O₆S₂
Molecular Weight: 361,69 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077492
CAS-Nummer: 34946-82-2
EINECS: 252-300-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light grey to light blue Powder
Titration with Na2S2O3 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥97.5 %