Didecylphthalat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
407100250 407101000
ACRO407100250EA 72.1 EUR
ACRO407100250 ACRO407101000
Didecylphthalat 95%
Didecylphthalat
Formel: C₂₈H₄₆O₄
Siedepunkt: 261 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 4 °C
Flammpunkt: 232 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041915
CAS-Nummer: 84-77-5
EINECS: 201-561-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %