Diethylterephthalat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Diethyl benzene-1,4-dicarboxylate
407450250 407451000
ACRO407450250EA 128 EUR
ACRO407450250 ACRO407451000
Diethylterephthalat 98%
Diethylterephthalat
Formel: C₁₂H₁₄O₄
Molecular Weight: 222.24 g/mol
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Flammpunkt: 117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039891
CAS-Nummer: 636-09-9
EINECS: 211-249-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %