Ethyl-3-brompropionat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-bromopropanoate
409811000 409810250
ACRO409811000EA 134 EUR
ACRO409811000 ACRO409810250
Ethyl-3-brompropionat 99%
Ethyl-3-brompropionat
Formel: C₅H₉BrO₂
Siedepunkt: 69…71 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,419 g/cm³
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000251
CAS-Nummer: 539-74-2
EINECS: 208-724-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %