4-Methylphthalsäureanhydrid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
414790250 414790050 414791000
ACRO414790250EA 44.2 EUR
ACRO414790250 ACRO414790050 ACRO414791000
4-Methylphthalsäureanhydrid 96%
4-Methylphthalsäureanhydrid
Formel: C₉H₆O₃
Molecular Weight: 162.14 g/mol
Schmelzpunkt: 88…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041856
CAS-Nummer: 19438-61-0
EINECS: 243-073-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
GC ≥95 %
Titration by coupling ≥95 %