cis-Bis-(triphenylphosphin)-platin(II)-dichlorid (≥24,2% Pt)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: cis-Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid
10492.03 10492.MD
10492.03EA 159 EUR
10492.03 10492.MD
cis-Bis-(triphenylphosphin)-platin(II)-dichlorid (≥24,2% Pt)
cis-Bis-(triphenylphosphin)-platin(II)-dichlorid
CAS No.: 15604-36-1 Molecular Formula: PtCl2[P(C6H5)3]2 Formula Weight: 790.58 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 310° dec. MDL No.: MFCD00010825
Formel: [(C₆H₅)₃P]₂PtCl₂
Molecular Weight: 790,56 g/mol
Schmelzpunkt: 310 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010825
CAS-Nummer: 15604-36-1