Quecksilber(II)trifluormethansulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Mercury(II) trifluoromethanesulphonate, Mercury triflate
39305.03 39305.06 39305.14
39305.03EA 43.6 EUR
39305.03 39305.06 39305.14
Quecksilber(II)trifluormethansulfonat ≥98%
Quecksilber(II)trifluormethansulfonat
Purity: 98% CAS No.: 49540-00-3 Molecular Formula: C2F6HgO6S2 Formula Weight: 498.72 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 350° UN No.: 2025 MDL No.: MFCD00144746
Formel: C₂F₆HgO₆S₂
Molecular Weight: 498,73 g/mol
Schmelzpunkt: >350 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144746
CAS-Nummer: 49540-00-3
UN: 2025
ADR: 6.1,II