Zinn(II)trifluormethansulfonat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tin trifluoromethanesulphonate, Tin triflate, Tin(II) trifluoromethanesulphonate
39603.03
39603.06
39603.03EA
49.7
EUR
39603.03
39603.06
Zinn(II)trifluormethansulfonat ≥97%
Zinn(II)trifluormethansulfonat
Purity: 97%
CAS No.: 62086-04-8
Molecular Formula: Sn(CF3SO3)2
Formula Weight: 416.82
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00191251
Formel:
C₂F₆O₆S₂Sn Molecular Weight: 416,85 g/mol Schmelzpunkt: Zersetzung Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191251 CAS-Nummer: 62086-04-8 UN: 3288 ADR: 6.1,III |