Kupfer(II)trifluormethansulfonat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Copper(II) trifluoromethanesulphonate, Copper triflate
40133.09 40133.18 40133.22
40133.09EA 112 EUR
40133.09 40133.18 40133.22
Kupfer(II)trifluormethansulfonat ≥99%
Kupfer(II)trifluormethansulfonat
Purity: 99% min CAS No.: 34946-82-2 Molecular Formula: Cu(CF3SO3)2 Formula Weight: 361.68 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to pale blue Melting Point: dec. Beilstein Reference: 4028198 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00077492
Formel: C₂CuF₆O₆S₂
Molecular Weight: 361,69 g/mol
Schmelzpunkt: Zersetzung
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077492
CAS-Nummer: 34946-82-2
EINECS: 252-300-8
UN: 3261
ADR: 8,III