cis-Bis-(triphenylphosphin)-platin(II)-dichlorid ≥99,95% (Metall-Basis) Pt ≥ 24.2%, Premion®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
cis-Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid
41008.06
41008.03
41008.06EA
665
EUR
41008.06
41008.03
cis-Bis-(triphenylphosphin)-platin(II)-dichlorid ≥99,95% (Metall-Basis) Pt ≥ 24.2%, Premion®
cis-Bis-(triphenylphosphin)-platin(II)-dichlorid
Purity: 99.95%
CAS No.: 15604-36-1
Molecular Formula: PtCl2[P(C6H5)3]2
Formula Weight: 790.58
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00010825
Formel:
[(C₆H₅)₃P]₂PtCl₂ Molecular Weight: 790,56 g/mol Schmelzpunkt: 310 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010825 CAS-Nummer: 15604-36-1 |