Dibutylzinndilaurat ≥95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
71130.22 71130.36 71130.14
71130.22EA 57.6 EUR
71130.22 71130.36 71130.14
Dibutylzinndilaurat ≥95%
Dibutylzinndilaurat
Purity: 95% CAS No.: 77-58-7 Molecular Formula: C32H64O4Sn Formula Weight: 631.55 Flash Point: 235°(455°F) Physical Form: Liquid Density: 1.066 Refractive Index: 1.4730 Appearance: Pale yellow Melting Point: 10° Boiling Point: 204°/12mm Solubility: Soluble in benzene and ether. Insoluble in water and methanol Merck Reference: 14,3038 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00008963
Formel: C₃₂H₆₄O₄Sn
Siedepunkt: >204 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: <10 °C
Dichte: 1,066
Flammpunkt: 235 °C (455 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008963
CAS-Nummer: 77-58-7
EINECS: 201-039-8
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3038