Pyridin-2-carbaldehyd ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Pyridinecarboxaldehyde, 2-Pyridinecarbaldehyde, Pyridine-2-carboxaldehyde
A11391.14 A11391.22 A11391.36
A11391.14EA 29.5 EUR
A11391.14 A11391.22 A11391.36
Pyridin-2-carbaldehyd ≥99%
Pyridin-2-carbaldehyd
Purity: 99% CAS No.: 1121-60-4 Molecular Formula: C6H5NO Formula Weight: 107.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5360 Odour: Characteristic pH: 6.5 Melting Point: -21° Boiling Point: 180-181° Beilstein Reference: 105341 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006290
Formel: C₆H₅NO
Molecular Weight: 107.11 g/mol
Siedepunkt: 180…181 °C
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1.124
Flammpunkt: 68 °C (154 °F)
MDL: MFCD00006290
CAS-Nummer: 1121-60-4
EINECS: 214-333-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III