2-Furancarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Furan-2-carboxylic acid, 2-Furancarboxylic acid
A11454.22
A11454.36
A11454.22EA
30.5
EUR
A11454.22
A11454.36
2-Furancarbonsäure ≥98%
2-Furoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 88-14-2
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.08
Flash Point: 137°(278°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 230-232° subl.
Beilstein Reference: 110149
Merck Reference: 14,4307
MDL No.: MFCD00003238
Formel:
C₅H₄O₃ Molecular Weight: 112,08 g/mol Siedepunkt: 230…232 °C (Subl.) Schmelzpunkt: 127…132 °C Flammpunkt: 137 °C (278 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003238 CAS-Nummer: 88-14-2 EINECS: 201-803-0 Merck Index: 14,4307 |