2-Chlorethyltoluol-4-sulfonat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloroethyl p-toluenesulphonate
A11863.14 A11863.22 A11863.36
A11863.14EA 54.7 EUR
A11863.14 A11863.22 A11863.36
2-Chlorethyltoluol-4-sulfonat ≥97%
2-Chlorethyltoluol-4-sulfonat
Purity: 97% CAS No.: 80-41-1 Molecular Formula: C9H11ClO3S Formula Weight: 234.70 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5290 Boiling Point: 158-159°/0.5mm Beilstein Reference: 1968816 MDL No.: MFCD00000970
Formel: C₉H₁₁ClO₃S
Molecular Weight: 234,7 g/mol
Siedepunkt: 158…159 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 1,294
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD00000970
CAS-Nummer: 80-41-1
EINECS: 201-277-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III