Ethyl-3-brompropionat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 3-bromopropanoate
A12402.14
A12402.22
A12402.36
AB148814.0025
A12402.14EA
45.9
EUR
A12402.14
A12402.22
A12402.36
ABCRAB148814.0025
Ethyl-3-brompropionat ≥99%
Ethyl-3-brompropionat
Purity: 99%
CAS No.: 539-74-2
Molecular Formula: BrCH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 181.03
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4520
Boiling Point: 67-71°/10mm
Beilstein Reference: 1700933
MDL No.: MFCD00000251
Formel:
C₅H₉BrO₂ Siedepunkt: 67…71 °C (10 mmHg) Dichte: 1,416 Flammpunkt: 79 °C (174 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000251 CAS-Nummer: 539-74-2 EINECS: 208-724-0 |