p-Toluylsäurehydrazid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: p-Toluoylhydrazine, 4-Methylbenzohydrazide, p-Toluic acid hydrazide, p-Toluic Hydrazide
A12604.06 A12604.14
A12604.06EA 23.9 EUR
A12604.06 A12604.14
p-Toluylsäurehydrazid ≥98%
p-Toluylsäurehydrazid
Purity: 98% CAS No.: 3619-22-5 Molecular Formula: C8H10N2O Formula Weight: 150.18 Melting Point: 115-118° Beilstein Reference: 607602
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150.18 g/mol
Schmelzpunkt: 115…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007607
CAS-Nummer: 3619-22-5
EINECS: 222-815-2