4-Picolylchlorid Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
A12859.06 A12859.14 A12859.22
A12859.06EA 31.4 EUR
A12859.06 A12859.14 A12859.22
4-Picolylchlorid Hydrochlorid ≥98%
4-Picolylchlorid Hydrochlorid
Purity: 98% CAS No.: 1822-51-1 Molecular Formula: C6H62N.HCl Formula Weight: 164.04 Melting Point: 166-171° Beilstein Reference: 3689154 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00012826
Formel: C₆H₇Cl₂N
Molecular Weight: 164.03 g/mol
Schmelzpunkt: 166…171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012826
CAS-Nummer: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
UN: 3261
ADR: 8 III