Ethyl-2-furoat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 614-99-3
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Melting Point: 31-36°
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 2653
Merck Reference: 14,4307
MDL No.: MFCD00003237
Formel:
C₇H₈O₃ Siedepunkt: 195…196 °C Schmelzpunkt: 31…36 °C Dichte: 1,120 Flammpunkt: 70 °C (158 °F) |
MDL:
MFCD00003237 CAS-Nummer: 614-99-3 EINECS: 210-404-0 Merck Index: 14,4307 |