Methyl-2-furoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 2-Furancarboxylate, Methyl furan-2-carboxylate, Methyl 2-furoate
A14009.14 A14009.22 A14009.36
A14009.14EA 28.8 EUR
A14009.14 A14009.22 A14009.36
Methyl-2-furoat ≥98%
Methyl-2-furoat
Purity: 98+% CAS No.: 611-13-2 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4870 Boiling Point: 180-181° Beilstein Reference: 111110 Merck Reference: 14,4307 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00003236
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Siedepunkt: 180…181 °C
Dichte: 1,179
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003236
CAS-Nummer: 611-13-2
EINECS: 210-254-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4307