Homophthalsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Carboxymethyl)benzoic acid
A14297.18 A14297.30
A14297.18EA 50.7 EUR
A14297.18 A14297.30
Homophthalsäure ≥99%
Homophthalsäure
Purity: 99% CAS No.: 89-51-0 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: ca 180° dec. Beilstein Reference: 1872069
Formel: C₉H₈O₄
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 180 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004326
CAS-Nummer: 89-51-0
EINECS: 201-913-9