Triethyloxoniumtetrafluoroborat ≥95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit Diethylether
A14420.14 A14420.22
A14420.14EA 79.9 EUR
A14420.14 A14420.22
Triethyloxoniumtetrafluoroborat ≥95% stabilisiert
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Stabilized with 3-5% diethyl ether
Purity: 95% CAS No.: 368-39-8 Molecular Formula: C6H15BF4O Formula Weight: 189.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 84-89° Beilstein Reference: 3598090 UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00044423
Formel: C₆H₁₅BF₄O
Molecular Weight: 189.99 g/mol
Schmelzpunkt: 84…89 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044423
CAS-Nummer: 368-39-8
EINECS: 206-705-1
UN: 2925
ADR: 4.1 II