(2-Chlorethyl)diethylammoniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-diethylammonium chloride
A15107.22 A15107.0E A15107.36
A15107.22EA 23.4 EUR
A15107.22 A15107.0E A15107.36
(2-Chlorethyl)diethylammoniumchlorid ≥98%
2-Chloroethyldiethylammonium chloride
Purity: 98+% CAS No.: 869-24-9 Molecular Formula: C6H15ClN.HCl Formula Weight: 172.10 pH: 5 Melting Point: 206-210° Beilstein Reference: 3591991 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00012519
Formel: C₆H₁₅Cl₂N
Molecular Weight: 172,1 g/mol
Schmelzpunkt: 206…210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012519
CAS-Nummer: 869-24-9
EINECS: 212-786-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II