Chlor(dimethyl)phenylsilan 97+%, Stäbe
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlorodimethylphenylsilane
A15638.06 A15638.14 A15638.22
A15638.06EA 49.3 EUR
A15638.06 A15638.14 A15638.22
Chlor(dimethyl)phenylsilan 97+%, Stäbe
Chlor(dimethyl)phenylsilan
Purity: 97+% CAS No.: 768-33-2 Molecular Formula: C8H11ClSi Formula Weight: 170.72 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.5090 Boiling Point: 192-193° Beilstein Reference: 606292 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00000499
Formel: C₈H₁₁ClSi
Molecular Weight: 170,71 g/mol
Siedepunkt: 192…193 °C
Dichte: 1,032
Flammpunkt: 72 °C (161 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000499
CAS-Nummer: 768-33-2
EINECS: 212-193-0
UN: 2987
ADR: 8,II