p-Tolyltrimethylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Trimethyl-p-tolylsilane, Trimethyl(p-tolyl)silane
A17884.06
A17884.14
A17884.06EA
88.9
EUR
A17884.06
A17884.14
p-Tolyltrimethylsilan ≥97%
p-Tolyltrimethylsilan
Purity: 97%
CAS No.: 3728-43-6
Molecular Formula: C10H16Si
Formula Weight: 164.33
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.4910
Boiling Point: 191-192°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014850
Formel:
C₁₀H₁₆Si Molecular Weight: 164,32 g/mol Siedepunkt: 191…192 °C Dichte: 0,865 Flammpunkt: 46 °C (115 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014850 CAS-Nummer: 3728-43-6 ADR: 3,III |