Kupfer(II)trifluormethansulfonat ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Copper(II) trifluoromethanesulphonate, Copper triflate

B20253.06 B20253.14 B20253.22
B20253.06EA 81.6 EUR
B20253.06 B20253.14 B20253.22
Kupfer(II)trifluormethansulfonat ≥98%
Kupfer(II)trifluormethansulfonat

Purity: 98% CAS No.: 34946-82-2 Molecular Formula: Cu(CF3SO3)2 Formula Weight: 361.68 Melting Point: dec. Beilstein Reference: 4028198 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00077492

Formel: C₂CuF₆O₆S₂
Schmelzpunkt: Zersetzung
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077492
CAS-Nummer: 34946-82-2
EINECS: 252-300-8
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR