Diethylenglycolmonohexylether ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(2-(Hexyloxy)ethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
B20774.0D B20774.0F B20774.AP
B20774.0DEA 714 EUR
B20774.0D B20774.0F B20774.AP
Diethylenglycolmonohexylether ≥97%
Diethylenglycolmonohexylether
Purity: 97% CAS No.: 112-59-4 Molecular Formula: C10H22O3 Formula Weight: 190.28 Flash Point: 123°(253°F) Refractive Index: 1.4370 Melting Point: -40° Boiling Point: 259-261° Beilstein Reference: 1743959 MDL No.: MFCD00010703
Formel: C₁₀H₂₂O₃
Molecular Weight: 190,28 g/mol
Siedepunkt: 259…261 °C
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,932
Flammpunkt: 123 °C (253 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010703
CAS-Nummer: 112-59-4
EINECS: 203-988-3