TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure) ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
B21819.09 B21819.18 B21819.30
B21819.09EA 34.2 EUR
B21819.09 B21819.18 B21819.30
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure) ≥99%
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure)
Purity: 99% CAS No.: 7365-44-8 Molecular Formula: C6H15NO6S Formula Weight: 229.25 Odour: Odourless Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 1957061 Merck Reference: 14,9176 MDL No.: MFCD00007532
Formel: C₆H₁₅NO₆S
Molecular Weight: 229.25 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 225 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007532
CAS-Nummer: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3