(±)-Tropasäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Phenyl-hydracrylsäure, Tropasäure, 3-Hydroxy-2-phenyl-propionsäure
B22040.09
B22040.18
B22040.09EA
30.9
EUR
B22040.09
B22040.18
(±)-Tropasäure ≥98%
(±)-Tropasäure
Purity: 98%
CAS No.: 552-63-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 117-119°
Beilstein Reference: 2209199
Merck Reference: 14,9779
MDL No.: MFCD00004255
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,18 g/mol Schmelzpunkt: 117…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004255 CAS-Nummer: 529-64-6 EINECS: 209-020-6 Merck Index: 14,9779 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...