Methyl-2,5-dichlorbenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Methyl 2,5-dichlorobenzoate
B22489.09
B22489.18
B22489.09EA
50.2
EUR
B22489.09
B22489.18
Methyl-2,5-dichlorbenzoat ≥99%
Methyl-2,5-dichlorbenzoat
Purity: 99%
CAS No.: 2905-69-3
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Flash Point:
Formel:
C₈H₆Cl₂O₂ Molecular Weight: 205.04 g/mol Schmelzpunkt: 37…40 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000606 CAS-Nummer: 2905-69-3 EINECS: 220-815-7 |