3-Methylphthalsäureanhydrid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methylisobenzofuran-1,3-dione
B22864.06
B22864.14
B22864.06EA
116
EUR
B22864.06
B22864.14
3-Methylphthalsäureanhydrid 96%
3-Methylphthalsäureanhydrid
Purity: 96%
CAS No.: 4792-30-7
Molecular Formula: C9H6O3
Formula Weight: 162.14
Melting Point: 114-116°
MDL No.: MFCD00047316
Formel:
C₉H₆O₃ Schmelzpunkt: 114…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047316 CAS-Nummer: 4792-30-7 EINECS: 225-344-0 |