Piperidin-N-carbaldehyd ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B23452.30
B23452.0B
B23452.18
B23452.30EA
111
EUR
B23452.30
B23452.0B
B23452.18
Piperidin-N-carbaldehyd ≥99%
Piperidin-N-carbaldehyd
Purity: 99%
CAS No.: 2591-86-8
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.4840
Melting Point: -31°
Boiling Point: 222°
Beilstein Reference: 107697
MDL No.: MFCD00006483
Formel:
C₆H₁₁NO Siedepunkt: 222 °C Schmelzpunkt: –31 °C Dichte: 1,019 Flammpunkt: 102 °C (215 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006483 CAS-Nummer: 2591-86-8 EINECS: 219-986-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |