Saccharin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
o-Sulphobenzimide, o-Benzoic sulphimide
B23938.0E
B23938.22
B23938.36
B23938.0EEA
371
EUR
B23938.0E
B23938.22
B23938.36
Saccharin ≥98%
Saccharin
Purity: 98+%
CAS No.: 81-07-2
Molecular Formula: C7H5NO3S
Formula Weight: 183.18
Melting Point: 227-230°
Beilstein Reference: 6888
Merck Reference: 14,8311
MDL No.: MFCD00005866
Formel:
C₇H₅NO₃S Molecular Weight: 183,19 g/mol Schmelzpunkt: 227…230 °C Dichte: 0,828 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005866 CAS-Nummer: 81-07-2 EINECS: 201-321-0 Merck Index: 14,8311 |