Methyl-2-brom-5-chlorbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
B25309.14 B25309.22
B25309.14EA 74.6 EUR
B25309.14 B25309.22
Methyl-2-brom-5-chlorbenzoat ≥98%
Methyl-2-brom-5-chlorbenzoat
Purity: 98% CAS No.: 27007-53-0 Molecular Formula: C8H6BrClO2 Formula Weight: 249.49 Melting Point: 37-40° MDL No.: MFCD00144763
Formel: C₈H₆BrClO₂
Molecular Weight: 249.49 g/mol
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144763
CAS-Nummer: 27007-53-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable