1-Butyl-3-methylpyridiniumtetrafluoroborat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Butyl-3-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
H26983.18 H26983.06
H26983.18EA 222 EUR
H26983.18 H26983.06
1-Butyl-3-methylpyridiniumtetrafluoroborat ≥99%
1-Butyl-3-methylpyridiniumtetrafluoroborate
Purity: 99% CAS No.: 597581-48-1 Molecular Formula: C10H16BF4N Formula Weight: 237.06 MDL No.: MFCD08458499
Formel: C₁₀H₁₆BF₄N
Dichte: 1,204
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458499
CAS-Nummer: 597581-48-1