Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), Lithium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, Lithium Bis(Trifluoromethanesulphonyl)Imide, Bis(trifluoromethane)sulphonimide lithium salt
H27307.18
H27307.09
H27307.18EA
233
EUR
H27307.18
H27307.09
Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid ≥98%
Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Purity: 98+%
CAS No.: 90076-65-6
Molecular Formula: C2F6LiNO4S2
Formula Weight: 287.08
Melting Point: 234-238°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00210017
Formel:
C₂F₆LiNO₄S₂ Molecular Weight: 287,09 g/mol Schmelzpunkt: 234…238 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210017 CAS-Nummer: 90076-65-6 EINECS: 415-300-0 UN: 2923 ADR: 8,II |