1-Butyl-4-methylpyridiniumhexafluorophosphat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H27355.06 H27355.18
H27355.06EA 84.4 EUR
H27355.06 H27355.18
1-Butyl-4-methylpyridiniumhexafluorophosphat ≥99%
1-Butyl-4-methylpyridiniumhexafluorophosphate
Purity: 99% CAS No.: 401788-99-6 Molecular Formula: C10H16F6NP Formula Weight: 295.22 Melting Point: 45° MDL No.: MFCD03095438
Formel: C₁₀H₁₆F₆NP
Schmelzpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095438
CAS-Nummer: 401788-99-6